Få mere at vide
1,2-Diphenylethan, 98+%
Beskrivelse
1,2-Diphenylethan anvendes som opløsningsmiddel til nitrofibre og til syntese af andre organiske kemiske produkter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
produkter.
Opløselighed Opløseligt
i ether, chloroform
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i en godt forseglet beholder. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,2-Diphenylethane |
| Smeltepunkt | 50 °C til 53 °C |
| Tæthed | 1.013 |
| Kogepunkt | 284 °C |
| Flammepunkt | >110 °C (230 °F) |
| Mængde | 500 g |
| Beilstein | 508068 |
| Merck Index | 14,1198 |
| Opløselighedsinformation | Kloroform opløselig i ether |
| Formel vægt | 182.27 |
| Vis mere |