Få mere at vide
1,2-diphenylethan, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11457556
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11457556 25 g 25g
11467556 100 g 100g
11477556 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11457556 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14617.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 103-29-7 | C14H14 | 182.27 g/mol
1,2-Diphenylethan anvendes som opløsningsmiddel til nitrofibre og til syntese af andre organiske kemiske produkter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 1,2-Diphenylethan anvendes som opløsningsmiddel til nitrofibre og til syntese af andre organiske kemiske
produkter.
Opløselighed Opløseligt
i ether, chloroform
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i en godt forseglet beholder. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 103-29-7
Molekylær formel C14H14
Molekylvægt (g/mol) 182.27
MDL nummer MFCD00004796
InChI nøgle QWUWMCYKGHVNAV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,2-diphenylethane, bibenzyl, dibenzyl, s-diphenylethane, 2-phenylethyl benzene, 1,2-dihydrostilbene, dibenzil, sym-diphenylethane, dihydrostilbene, benzene, 1,1'-1,2-ethanediyl bis
PubChem CID 7647
ChEBI CHEBI:34047
IUPAC navn 2-phenylethylbenzen
SMIL C(CC1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,2-Diphenylethane
Smeltepunkt 50°C to 53°C
Tæthed 1.013
Kogepunkt 284°C
Flammepunkt >110°C (230°F)
Mængde 25 g
Beilstein 508068
Merck Index 14,1198
Opløselighedsinformation Soluble in ether, chloroform
Formel vægt 182.27
Procent renhed ≥98%