Få mere at vide
1,2-Diphenyldiazen, Mikromol™
Beskrivelse
1,2-Diphenyldiazene
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Azobenzene |
| CAS | 103-33-3 |
| Analyt- eller komponentnavne | Azobenzene |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Molekylær formel | C12 H10 N2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | 1,2-Diphenyldiazene, Phenylbutazone Imp. D (EP), Azobenzene, Phenylbutazone Impurity D |
| InChI formel | InChI=1S/C12H10N2/c1-3-7-11(8-4-1)13-14-12-9-5-2-6-10-12/h1-10H/b14-13+ |
| SMIL | c1ccc(cc1)N=Nc2ccccc2 |
| IUPAC navn | (E)-diphenyldiazene |
| Vis mere |