Få mere at vide
1,2-Diphenyldiazen, Mikromol™
Artikelnummer. 18000610
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18000610 100 mg
18043910 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18000610 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0548.04
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
1,2-Diphenyldiazene
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Azobenzene
CAS 103-33-3
Analyt- eller komponentnavne Azobenzene
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C12 H10 N2
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym 1,2-Diphenyldiazene, Phenylbutazone Imp. D (EP), Azobenzene, Phenylbutazone Impurity D
InChI formel InChI=1S/C12H10N2/c1-3-7-11(8-4-1)13-14-12-9-5-2-6-10-12/h1-10H/b14-13+
SMIL c1ccc(cc1)N=Nc2ccccc2
IUPAC navn (E)-diphenyldiazene
Molekylvægt (g/mol) 182.22
Mængde 100 mg
Formel vægt 182.0844 g/mol