Få mere at vide
1,2-Diphenyldiazane (1,2-Diphenylhydrazine), Mikromol™
Beskrivelse
1,2-Diphenyldiazane (1,2-Diphenylhydrazine)
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,2-Diphenylhydrazine |
| CAS | 122-66-7 |
| Analyt- eller komponentnavne | 1,2-Diphenylhydrazine |
| Forsendelsestilstand | Ice pack (-20°C) |
| Molekylær formel | C12 H12 N2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | 1,2-Diphenyldiazane, Phenylbutazone Imp. C (EP), 1,2-Diphenylhydrazine, Phenylbutazone Impurity C |
| InChI formel | InChI=1S/C12H12N2/c1-3-7-11(8-4-1)13-14-12-9-5-2-6-10-12/h1-10,13-14H |
| SMIL | N(Nc1ccccc1)c2ccccc2 |
| IUPAC navn | 1,2-diphenylhydrazine |
| Vis mere |