Få mere at vide
1,2-Diphenyldiazane (1,2-Diphenylhydrazine), Mikromol™
Artikelnummer. 18040510
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18040510 100 mg
18010400 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18040510 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0548.03
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
1,2-Diphenyldiazane (1,2-Diphenylhydrazine)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,2-Diphenylhydrazine
CAS 122-66-7
Analyt- eller komponentnavne 1,2-Diphenylhydrazine
Forsendelsestilstand Ice pack (-20°C)
Molekylær formel C12 H12 N2
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 1,2-Diphenyldiazane, Phenylbutazone Imp. C (EP), 1,2-Diphenylhydrazine, Phenylbutazone Impurity C
InChI formel InChI=1S/C12H12N2/c1-3-7-11(8-4-1)13-14-12-9-5-2-6-10-12/h1-10,13-14H
SMIL N(Nc1ccccc1)c2ccccc2
IUPAC navn 1,2-diphenylhydrazine
Molekylvægt (g/mol) 184.24
Mængde 100 mg
Formel vægt 184.1 g/mol