Få mere at vide
1,2-diphenylcyclopropan, cis + trans, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11352736
Skift visning
Mængde:
2 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11352736 2 g 2g
11362736 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11352736 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L08833.04
Request Bulk or Custom Format
CAS: 29881-14-9 | C15H14 | 194.277 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 29881-14-9
Molekylær formel C15H14
Molekylvægt (g/mol) 194.277
MDL nummer MFCD00040875
InChI nøgle ZSIYTDQNAOYUNE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,2-diphenylcyclopropane, 2-phenylcyclopropyl benzene, 1,2-diphenylcyclopropane, cis + trans, benzene, 1,1'-1,2-cyclopropanediyl bis, 1,2-diphenylcyclopropane, trans, acmc-1cckp, trans-1,1'-1,2-cyclopropanediyl bisbenzene, benzene, 1,1'-1,2-cyclopropanediyl bis-, cis, 2-phenylcyclopropyl benzene #, benzene,1,1'-1,2-cyclopropanediyl bis
PubChem CID 70824
IUPAC navn (2-phenylcyclopropyl)benzen
SMIL C1C(C1C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,2-Diphenylcyclopropane
Navn note Cis + Trans
Tæthed 1.02
Kogepunkt 175°C to 177°C (14 mmHg)
Brydningsindeks 1.595
Mængde 2 g
Beilstein 2043299
Formel vægt 194.28
Procent renhed 97%