Få mere at vide
1,2-Diphenyl Hydrazine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,2-Diphenylhydrazine |
| CAS | 122-66-7 |
| Molekylær formel | C12 H12 N2 |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | 1,2-Diphenyldiazane, Phenylbutazone Imp. C (EP), 1,2-Diphenylhydrazine |
| InChI formel | InChI=1S/C12H12N2/c1-3-7-11(8-4-1)13-14-12-9-5-2-6-10-12/h1-10,13-14H |
| SMIL | N(Nc1ccccc1)c2ccccc2 |
| IUPAC navn | 1,2-diphenylhydrazine |
| Molekylvægt (g/mol) | 184.24 |
| Formel vægt | 184.1 |