Få mere at vide
1,2-Diphenyl-4-[2-(phenylsulfanyl)-ethyl]pyrazolidine-3,5-dione, Mikromol™
Artikelnummer. 30049745
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30049745 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30049745 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1309.020025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
1,2-Diphenyl-4-[2-(phenylsulfanyl)-ethyl]pyrazolidine-3,5-dione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,2-Diphenyl-4-[2-(phenylsulfanyl)-ethyl]pyrazolidine-3,5-dione
CAS 3736-92-3
Analyt- eller komponentnavne 1,2-Diphenyl-4-[2-(phenylsulfanyl)-ethyl]pyrazolidine-3,5-dione
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C23 H20 N2 O2 S
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 1,2-Diphenyl-4-[2-(phenylsulfanyl)-ethyl]pyrazolidine-3,5-dione, Sulfinpyrazone impurity B (EP), 1,2-Diphenyl-4-(2-phenylthioethyl)pyrazolidine-3,5-dione, Sulfinpyrazone Impurity B
InChI formel InChI=1S/C23H20N2O2S/c26-22-21(16-17-28-20-14-8-3-9-15-20)23(27)25(19-12-6-2-7-13-19)24(22)18-10-4-1-5-11-18/h1-15,21H,16-17H2
SMIL O=C1C(CCSc2ccccc2)C(=O)N(N1c3ccccc3)c4ccccc4
IUPAC navn 1,2-diphenyl-4-(2-phenylsulfanylethyl)pyrazolidine-3,5-dione
Molekylvægt (g/mol) 388.48
Mængde 25 mg
Formel vægt 388.1245 g/mol