Få mere at vide
1,2-Diphenyl-3,5-pyrazolidinedione, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10044583 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde unitSize
10044583 1 g 1g
1 options
Artikelnummer. 10044583 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 232260010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2652-77-9
Molekylær formel C15H12N2O2
Molekylvægt (g/mol) 252.273
MDL nummer MFCD00179924
InChI nøgle XDPKQGKEOCYMQC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,2-diphenyl-pyrazolidine-3,5-dione, diphenyldiketopyrazolidine, 1,2-diphenyl-3,5-pyrazolidinedione, difenildichetopirazolidina, 1,2-diphenyl-3,5-dioxopyrazolidine, difenildichetopirazolidina italian, 1,2-diphenyl-3,5-dioxopyrazolidin, 3,5-pyrazolidinedione, 1,2-diphenyl, 1,2-diphenyl-3,5-dioxopyrazolidin german, 1,2-diphenyl-1,2-diazolidine-3,5-dione
PubChem CID 17561
IUPAC navn 1,2-diphenylpyrazolidine-3,5-dione
SMIL C1C(=O)N(N(C1=O)C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1, 2-Diphenyl-3, 5-pyrazolidinedione
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 180°C to 183°C
Farve Beige-Yellow
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glass bottle
Mængde 1 g
Formel vægt 252.27
Procent renhed ≥97.5%
Fysisk form Crystalline Powder