Få mere at vide
1,2-Diphenyl-3,5-pyrazolidinedione (>90%), TRC
Artikelnummer. 30385857
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
2.5 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
30385857 250 mg -
30377990 2.5 g 2.5g
30383437 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30385857 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD492265250MG
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2652-77-9
Molekylær formel C15H12N2O2
Molekylvægt (g/mol) 252.27
Synonym 1,2-Diphenyl-3,5-dioxopyrazolidine
IUPAC navn 1,2-diphenylpyrazolidine-3,5-dione
SMIL O=C1CC(=O)N(N1c2ccccc2)c3ccccc3
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,2-Diphenyl-3,5-pyrazolidinedione
Mængde 250 mg
InChI formel InChI=1S/C15H12N2O2/c18-14-11-15(19)17(13-9-5-2-6-10-13)16(14)12-7-3-1-4-8-12/h1-10H,11H2
Formel vægt 252.0899