missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

1,2-Diphenyl-3,5-pyrazolidinedione (>90%), TRC

Artikelnummer. 30377990
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
250 mg
1 g
2.5 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
30377990 2.5 g 2.5g
30385857 250 mg -
30383437 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30377990 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4922652.5G

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 2652-77-9
Molekylær formel C15H12N2O2
Molekylvægt (g/mol) 252.27
Synonym 1,2-Diphenyl-3,5-dioxopyrazolidine
IUPAC navn 1,2-diphenylpyrazolidine-3,5-dione
SMIL O=C1CC(=O)N(N1c2ccccc2)c3ccccc3

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 1,2-Diphenyl-3,5-pyrazolidinedione
Mængde 2.5 g
InChI formel InChI=1S/C15H12N2O2/c18-14-11-15(19)17(13-9-5-2-6-10-13)16(14)12-7-3-1-4-8-12/h1-10H,11H2
Formel vægt 252.0899
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.