Få mere at vide
1,2-Diphenyl-1-(4-hydroxyphenyl)ethanol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,2-Diphenyl-1-(4-hydroxyphenyl)ethanol |
| CAS | 355803-76-8 |
| Molekylær formel | C20 H18 O2 |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C20H18O2/c21-19-13-11-18(12-14-19)20(22,17-9-5-2-6-10-17)15-16-7-3-1-4-8-16/h1-14,21-22H,15H2 |
| SMIL | Oc1ccc(cc1)C(O)(Cc2ccccc2)c3ccccc3 |
| IUPAC navn | 4-(1-hydroxy-1,2-diphenylethyl)phenol |
| Molekylvægt (g/mol) | 290.36 |
| Formel vægt | 290.1307 |