Få mere at vide
1,2-Dipalmitoyl-sn-glycerol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,2-Dipalmitoyl-sn-glycerol |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C35H68O5/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-34(37)39-32-33(31-36)40-35(38)30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h33,36H,3-32H2,1-2H3/t33-/m0/s1 |
| Formel vægt | 568.5067 |