Få mere at vide
1,2-Dipalmitoyl-rac-glycero-3-fosfoethanolamin, TRC
Artikelnummer. 30388758
Skift visning
Mængde:
50 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30388758 50 mg
30388210 500 mg
30376103 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30388758 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD48682050MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5681-36-7
Molekylær formel C37H74NO8P
Molekylvægt (g/mol) 691.96
Synonym 1-[[[(2-aminoethoxy)hydroxyphosphinyl]oxy]methyl]-1,2-ethanediyl Ester Hexadecanoic Acid, (±)-1-[[[(2-aminoethoxy)hydroxyphosphinyl]oxy]methyl]-1,2-ethanediyl Ester Hexadecanoic Acid, DL-1,2-di-Palmitin 2-Aminoethyl Hydrogen Phosphate, dl-1,2-di-Palmitin Phosphate 2-Aminoethyl Ester, 1,2-Dipalmitoyl-3-DL-glycerylphosphorylethanolamine, 1,2-Dipalmitoyl-DL-3-glycerophosphatidylethanolamine, 1,2-Dipalmitoyl-DL-phosphatidylethanolamine, 1,2-Dipalmitoyl-rac-glycerophosphoethanolamine, 1,2-Dipalmitoylphosphatidylethanolamine, DL-Dipalmitoylphosphatidylethanolamine, DL-α-Cephalin dipalmitate, DL-α-Dipalmitoylphosphatidylethanolamine, DPPE, Dipalmitoyl cephalin, Dipalmitoylphosphatidylethanolamine, α-Cephalin, β,γ-dipalmitoyl-, β,γ-Dipalmitoyl-DL-α-cephalin
SMIL CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(COP(=O)(O)OCCN)OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,2-Dipalmitoyl-rac-glycero-3-phosphoethanolamine
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C37H74NO8P/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-36(39)43-33-35(34-45-47(41,42)44-32-31-38)46-37(40)30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h35H,3-34,38H2,1-2H3,(H,41,42)