missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
1,2-Dipalmitoyl-3-O-benzyl-rac-glycerol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,2-Dipalmitoyl-3-O-benzyl-rac-glycerol |
| CAS | 69176-47-2 |
| Molekylær formel | C42 H74 O5 |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C42H74O5/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-30-34-41(43)46-38-40(37-45-36-39-32-28-27-29-33-39)47-42(44)35-31-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h27-29,32-33,40H,3-26,30-31,34-38H2,1-2H3/t40-/m1/s1 |
| SMIL | CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC[C@@H](COCc1ccccc1)OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC |
| IUPAC navn | [(2R)-2-hexadecanoyloxy-3-phenylmethoxypropyl] hexadecanoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 659.034 |
| Formel vægt | 658.554 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?