missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
1,2-Dioleoyloxy-3-(dimethylamino)propane, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,2-Dioleoyloxy-3-(dimethylamino)propane |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C41H77NO4/c1-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-35-40(43)45-38-39(37-42(3)4)46-41(44)36-34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-2/h19-22,39H,5-18,23-38H2,1-4H3/b21-19-,22-20- |
| Formel vægt | 647.5853 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?