Få mere at vide
1,2-Dioleoyl-sn-glycero-3-phosphatidylethanolamine (DOPE), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,2-Dioleoyl-sn-glycero-3-phosphatidylethanolamine |
| CAS | 4004-05-1 |
| Molekylær formel | C41 H78 N O8 P |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | 9-Octadecenoic acid (9Z)-, 1,1'-[(1R)-1-[[[(2-aminoethoxy)hydroxyphosphinyl]oxy]methyl]-1,2-ethanediyl] ester, 9-Octadecenoic acid (9Z)-, (1R)-1-[[[(2-aminoethoxy)hydroxyphosphinyl]oxy]methyl]-1,2-ethanediyl ester (9CI), 9-Octadecenoic acid (Z)-, 1-[[[(2- |
| InChI formel | InChI=1S/C41H78NO8P/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-40(43)47-37-39(38-49-51(45,46)48-36-35-42)50-41(44)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h17-20,39H,3-16,21-38,42H2,1-2H3,(H,45,46)/b19-17-,20-18-/t39-/m1/s1 |
| SMIL | CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)OC[C@H](COP(=O)(O)OCCN)OC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC |
| IUPAC navn | [(2R)-3-[2-aminoethoxy(hydroxy)phosphoryl]oxy-2-[(Z)-octadec-9-enoyl]oxypropyl] (Z)-octadec-9-enoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 744.034 |
| Formel vægt | 743.547 |