Få mere at vide
1,2-Dioleoyl-rac-glycerol (10 mg/mL in Methyl Acetate), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,2-Diolein |
| CAS | 2442-61-7 |
| Molekylær formel | C39 H72 O5 |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | 1,2-Di-9(Z)-Octadecenoin, 1,2-Dioleate-Glycerol, [1-hydroxy-3-[(E)-octadec-9-enoyl]oxypropan-2-yl] (E)-octadec-9-enoate, [1-(hydroxymethyl)-2-[(E)-octadec-9-enoyl]oxy-ethyl] (E)-octadec-9-enoate |
| InChI formel | InChI=1S/C39H72O5/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-38(41)43-36-37(35-40)44-39(42)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h17-20,37,40H,3-16,21-36H2,1-2H3/b19-17-,20-18- |
| SMIL | CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)OCC(CO)OC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC |
| IUPAC navn | [3-hydroxy-2-[(Z)-octadec-9-enoyl]oxy-propyl] (Z)-octadec-9-enoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 620.98 |
| Formel vægt | 620.538 |
| Vis mere |