Få mere at vide
1,2-Dinitro-4,5-methylenedioxybenzene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,2-Dinitro-4,5-methylenedioxybenzene |
| CAS | 7748-59-6 |
| Molekylær formel | C7 H4 N2 O6 |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H4N2O6/c10-8(11)4-1-6-7(15-3-14-6)2-5(4)9(12)13/h1-2H,3H2 |
| SMIL | [O-][N+](=O)c1cc2OCOc2cc1[N+](=O)[O-] |
| IUPAC navn | 5,6-dinitro-1,3-benzodioxole |
| Molekylvægt (g/mol) | 212.12 |
| Formel vægt | 212.0069 |