Få mere at vide
Abcam 1,2-Dimyristoyl-sn-glycero-3-fosforylcholin (DMPC), fosfatidylcholin, fosfatidylcholin
Shop alle Abcam produkterBeskrivelse
MW 677,9 Da, renhed >98%. Fosfatidylcholin, der indeholder myristoylgrupper. Til brug i lipid-dobbeltlagsstudier og i biologiske systemer.
Produktet er underlagt følgende: Abcam Begrænsningserklæring
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 250 mg |
| Regulatorisk status | RUO |