Få mere at vide
1,2-Dimyristoyl-sn-glycero-3-phospho-rac-(1-glycerol) (Sodium Salt), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,2-Dimyristoyl-sn-glycero-3-phospho-rac-(1-glycerol) (Sodium Salt) |
| CAS | 200880-40-6 |
| Molekylær formel | C34H66O10P. Na |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | (1R)-1-[[[(2,3-Dihydroxypropoxy)hydroxyphosphinyl]oxy]methyl]-1,2-ethanediyl Ester Tetradecanoic Acid Sodium Salt, (1R)-1-[[[(2,3-Dihydroxypropoxy)hydroxyphosphinyl]oxy]methyl]-1,2-ethanediyl Ester Tetradecanoic Acid Monosodium Salt, 1,2-Dimyristoyl-sn-glycero-3-phospho-(1'-rac-glycerol) Sodium Salt, DMPG Sodium Salt |
| InChI formel | InChI=1S/C34H67O10P.Na/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-33(37)41-29-32(30-43-45(39,40)42-28-31(36)27-35)44-34(38)26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2;/h31-32,35-36H,3-30H2,1-2H3,(H,39,40);/q;+1/p-1/t31?,32-;/m1./s1 |
| SMIL | [Na+].CCCCCCCCCCCCCC(=O)OC[C@H](COP(=O)([O-])OCC(O)CO)OC(=O)CCCCCCCCCCCCC |
| IUPAC navn | sodium;2,3-dihydroxypropyl [(2R)-2,3-di(tetradecanoyloxy)propyl] phosphate |
| Molekylvægt (g/mol) | 688.85 |
| Formel vægt | 688.4291 |