Få mere at vide
1,2-Dimyristoyl-sn-glycero-3-phospho-rac-(1-glycerol) (Sodium Salt), TRC
Artikelnummer. 30388734
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30388734 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30388734 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD479625100MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,2-Dimyristoyl-sn-glycero-3-phospho-rac-(1-glycerol) (Sodium Salt)
CAS 200880-40-6
Molekylær formel C34H66O10P. Na
Mængde 100 mg
Synonym (1R)-1-[[[(2,3-Dihydroxypropoxy)hydroxyphosphinyl]oxy]methyl]-1,2-ethanediyl Ester Tetradecanoic Acid Sodium Salt, (1R)-1-[[[(2,3-Dihydroxypropoxy)hydroxyphosphinyl]oxy]methyl]-1,2-ethanediyl Ester Tetradecanoic Acid Monosodium Salt, 1,2-Dimyristoyl-sn-glycero-3-phospho-(1'-rac-glycerol) Sodium Salt, DMPG Sodium Salt
InChI formel InChI=1S/C34H67O10P.Na/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-33(37)41-29-32(30-43-45(39,40)42-28-31(36)27-35)44-34(38)26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2;/h31-32,35-36H,3-30H2,1-2H3,(H,39,40);/q;+1/p-1/t31?,32-;/m1./s1
SMIL [Na+].CCCCCCCCCCCCCC(=O)OC[C@H](COP(=O)([O-])OCC(O)CO)OC(=O)CCCCCCCCCCCCC
IUPAC navn sodium;2,3-dihydroxypropyl [(2R)-2,3-di(tetradecanoyloxy)propyl] phosphate
Molekylvægt (g/mol) 688.85
Formel vægt 688.4291