Få mere at vide
1,2-Dimethylpiperazin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,2-Dimethylpiperazine |
| CAS | 25057-77-6 |
| Molekylær formel | C6 H14 N2 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 1,2-Dimethyl-piperazine |
| InChI formel | InChI=1S/C6H14N2/c1-6-5-7-3-4-8(6)2/h6-7H,3-5H2,1-2H3 |
| SMIL | CC1CNCCN1C |
| IUPAC navn | 1,2-dimethylpiperazin |
| Molekylvægt (g/mol) | 114.19 |
| Formel vægt | 114.1157 |