Få mere at vide
1,2-Dimethylnaphthalen, 98%
Artikelnummer. 11312267
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11312267 250 mg 250mg
11302267 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11312267 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L09774.MD
 Begrænset vare
På lager
CAS: 573-98-8 | C12H12 | 156,228 g/mol
1,2-Dimethylnaphthalen er et egnet reagens, der bruges til at undersøge produktionen af sekundær organisk aerosol (SOA) via fotooxidation i gasfase.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 1,2-dimethylnaphthalen er et egnet reagens, der bruges til at undersøge produktionen
af sekundær organisk aerosol (SOA) via fotooxidation i gasfase.
Opløselighed Vanskelig at blande i vand
.
Bemærkninger
Opbevares køligt og tørt. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler. Sørg for ventilation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 573-98-8
Molekylær formel C12H12
Molekylvægt (g/mol) 156.228
MDL nummer MFCD00004035
InChI nøgle QNLZIZAQLLYXTC-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethylnaphthalene, naphthalene, dimethyl, naphthalene, 1,2-dimethyl, 1,2-dimethyl naphthalene, unii-23t7o135bd, 1,2-dmn, 1,2-dimethyl-naphthalene, dsstox_cid_5130, dsstox_rid_77675, dsstox_gsid_25130
PubChem CID 11317
ChEBI CHEBI:34052
IUPAC navn 1,2-dimethylnaphthalen
SMIL CC1=C(C2=CC=CC=C2C=C1)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,2-Dimethylnaphthalene
Tæthed 1.013
Kogepunkt 266 °C til 267 °C
Flammepunkt >110 °C (230 °F)
Lugt Karakteristik
Brydningsindeks 1.616
Mængde 250 mg
Beilstein 2039376
Opløselighedsinformation Svært at blande i vand.
Formel vægt 156.23
Procent renhed 98%