Få mere at vide
1,2-Dimethylnaphthalen, 98%
Beschreibung
1,2-Dimethylnaphthalen er et egnet reagens, der bruges til at undersøge produktionen af sekundær organisk aerosol (SOA) via fotooxidation i gasfase.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
af sekundær organisk aerosol (SOA) via fotooxidation i gasfase.
Opløselighed Vanskelig at blande i vand
.
Bemærkninger
Opbevares køligt og tørt. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler. Sørg for ventilation.
Spezifikation
Spezifikation
| Kemisk navn eller materiale | 1,2-Dimethylnaphthalene |
| Tæthed | 1.013 |
| Kogepunkt | 266 °C til 267 °C |
| Flammepunkt | >110 °C (230 °F) |
| Lugt | Karakteristik |
| Brydningsindeks | 1.616 |
| Mængde | 1 g |
| Beilstein | 2039376 |
| Opløselighedsinformation | Svært at blande i vand. |
| Formel vægt | 156.23 |
| Mehr anzeigen |