Få mere at vide
1,2-Dimethylisothiourea-HI, TRC
Artikelnummer. 30376237
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30376237 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30376237 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD474400100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,2-Dimethylisothiourea-HI
CAS 41306-45-0
Molekylær formel C3H8N2S.HI
Mængde 100 mg
Synonym 1,2-Dimethylisothiourea Hydriodate
InChI formel InChI=1S/C3H8N2S.HI/c1-5-3(4)6-2;/h1-2H3,(H2,4,5);1H
SMIL I.CNC(=N)SC
IUPAC navn methyl N-methylcarbamimidothioat; Hydroiodid
Molekylvægt (g/mol) 232.08
Formel vægt 231.9531