Få mere at vide
1,2-Dimethylimidazol, TRC
Artikelnummer. 30386848
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
30386848 250 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30386848 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD460493250MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,2-Dimethylimidazole
CAS 1739-84-0
Molekylær formel C5H8N2
Mængde 250 mg
InChI formel InChI=1S/C5H8N2/c1-5-6-3-4-7(5)2/h3-4H,1-2H3
SMIL Cc1nccn1C
Molekylvægt (g/mol) 96.13
Formel vægt 96.0687