Få mere at vide
1,2-Dimethylimidazole, Sigma-Aldrich™
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 1739-84-0 |
| Smeltepunkt | 30°C to 40°C |
| Tæthed | 0.99 g/cm3 at 40°C |
| Kogepunkt | 205°C/1013 hPa |
| MDL nummer | MFCD00005294 |
| Mængde | 100 mL |
| Synonym | 1,2-Dimethylimidazole, 1,2-Dimethylimidazole |
| Molekylvægt (g/mol) | 96.13 |
| Grad | Research |