Få mere at vide
1,2-Dimethylimidazol, 98%
Beskrivelse
1,2-dimethylimidazol anvendes i syntesen af 1,2-dimethyl-3-n-butylimidazoliumchlorid og 1,2-dimethyl-3-n-propylimidazoliumchlorid. Det kan også bruges til syntese af 1-(2-methoxyethyl)-2,3-dimethylimidazoliumchlorid og hexafluorphosphatsalte.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
1,2-dimethylimidazol anvendes til syntese af 1,2-dimethyl-3-n-butylimidazoliumchlorid og 1,2-dimethyl-3-n-propylimidazoliumchlorid. Det kan også bruges til syntese af 1-(2-methoxyethyl)-2,3-dimethylimidazoliumchlorid og hexafluorphosphatsalte.
Opløselighed
Opløseligt i vand.
Bemærkninger
Inkompatible materialer er oxidationsmidler. Opbevares på et køligt sted. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,2-Dimethylimidazole |
| Smeltepunkt | 35 °C til 38 °C |
| Tæthed | 1.084 |
| Kogepunkt | 203 °C til 205 °C |
| Flammepunkt | 92 °C (197 °F) |
| Mængde | 500 g |
| Beilstein | 108457 |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt i vand. |
| Formel vægt | 96.13 |
| Procent renhed | 98% |