Få mere at vide
1,2-Dimethylimidazol, 98%
Artikelnummer. 11404240
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11404240 25 g 25g
11425567 100 g 100g
11435567 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11404240 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B23544.14
 Begrænset vare
På lager
CAS: 1739-84-0 | C5H8N2 | 96,13 g/mol
1,2-dimethylimidazol anvendes i syntesen af 1,2-dimethyl-3-n-butylimidazoliumchlorid og 1,2-dimethyl-3-n-propylimidazoliumchlorid. Det kan også bruges til syntese af 1-(2-methoxyethyl)-2,3-dimethylimidazoliumchlorid og hexafluorphosphatsalte.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1,2-dimethylimidazol anvendes til syntese af 1,2-dimethyl-3-n-butylimidazoliumchlorid og 1,2-dimethyl-3-n-propylimidazoliumchlorid. Det kan også bruges til syntese af 1-(2-methoxyethyl)-2,3-dimethylimidazoliumchlorid og hexafluorphosphatsalte.
Opløselighed
Opløseligt i vand.
Bemærkninger
Inkompatible materialer er oxidationsmidler. Opbevares på et køligt sted. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1739-84-0
Molekylær formel C5H8N2
Molekylvægt (g/mol) 96.13
MDL nummer MFCD00005294
InChI nøgle GIWQSPITLQVMSG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,2-dimethyl-1h-imidazole, 1h-imidazole, 1,2-dimethyl, imidazole, 1,2-dimethyl, 1h-imidazole, dimethyl, unii-q41bc3grjb, q41bc3grjb, lupragen r dmi, 1,2-dimethylimdazole, 1,2 dimethylimidazole, n,2-dimethylimidazole
PubChem CID 15617
IUPAC navn 1,2-dimethylimidazol
SMIL CN1C=CN=C1C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,2-Dimethylimidazole
Smeltepunkt 35°C to 38°C
Tæthed 1.084
Kogepunkt 203°C to 205°C
Flammepunkt 92°C (197°F)
Mængde 25 g
Beilstein 108457
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 96.13
Procent renhed 98%