Få mere at vide
1,2-Dimethylcyclohexane, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,2-Dimethylcyclohexane |
| CAS | 583-57-3 |
| Molekylær formel | C8 H16 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | Cyclohexane, 1,2-dimethyl-, 1,2-Dimethylcyclohexane, NSC 43769, o-Dimethylcyclohexane |
| InChI formel | InChI=1S/C8H16/c1-7-5-3-4-6-8(7)2/h7-8H,3-6H2,1-2H3 |
| SMIL | CC1CCCCC1C |
| IUPAC navn | 1,2-dimethylcyclohexane |
| Molekylvægt (g/mol) | 112.21 |
| Formel vægt | 112.1252 |