Få mere at vide
1-(2-Dimethylaminoethyl)-5-mercaptotetrazole, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-(2-Dimethylaminoethyl)-5-mercaptotetrazole |
| Mængde | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C5H11N5S/c1-9(2)3-4-10-5(11)6-7-8-10/h3-4H2,1-2H3,(H,6,8,11) |
| Formel vægt | 173.0735 |