Få mere at vide
1,2-dimethyl-5-nitroimidazol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10779438 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
1 kg
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
1kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10779438 1 kg Glasflaske 1kg
10668999 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10779438 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 210330010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 551-92-8 | C5H7N3O2 | 141.13 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 551-92-8
Molekylær formel C5H7N3O2
Molekylvægt (g/mol) 141.13
MDL nummer MFCD00047046
InChI nøgle IBXPYPUJPLLOIN-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimetridazole, 1,2-dimethyl-5-nitro-1h-imidazole, dimetridazol, emtrylvet, emtrymix, emtryl, unizole soluble, 1h-imidazole, 1,2-dimethyl-5-nitro, 5-nitro-1,2-dimethylimidazole, dimetridazolo
PubChem CID 3090
IUPAC navn 1,2-dimethyl-5-nitroimidazol
SMIL CN1C(C)=NC=C1[N+]([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1, 2-Dimethyl-5-nitroimidazole
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 139.0°C to 140.0°C
Farve Creme til gul
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 1 kg
Merck Index 15,329
Formel vægt 141.13
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,2-Dimethyl-5-nitroimidazole, 98%
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Kimcellemutaqenicitet Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H341-Mistænkt for at forårsage genetiske defekter.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.