Få mere at vide
1,2-Dimethyl-5-nitroimidazole, 97%
Artikelnummer. 11347686
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11347686 25 g 25g
11337686 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11347686 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L11303.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 551-92-8 | C5H7N3O2 | 141.13 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 551-92-8
Molekylær formel C5H7N3O2
Molekylvægt (g/mol) 141.13
MDL nummer MFCD00047046
InChI nøgle IBXPYPUJPLLOIN-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimetridazole, 1,2-dimethyl-5-nitro-1h-imidazole, dimetridazol, emtrylvet, emtrymix, emtryl, unizole soluble, 1h-imidazole, 1,2-dimethyl-5-nitro, 5-nitro-1,2-dimethylimidazole, dimetridazolo
PubChem CID 3090
SMIL CN1C(C)=NC=C1[N+]([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,2-Dimethyl-5-nitroimidazole
Smeltepunkt 136°C to 138°C
Mængde 25 g
Beilstein 130665
Merck Index 14,3265
IUPAC navn 1,2-dimethyl-5-nitro-lH-imidazol
Formel vægt 141.13
Procent renhed 97%