Få mere at vide
1,2-dimethyl-3-hydroxy-4-pyridon, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10723024 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
10 g
50 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
50g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10723024 5 g Glasflaske 5g
10702491 10 g Glasflaske 10g
10197503 50 g Glasflaske 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10723024 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 278740050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 30652-11-0 | C7H9NO2 | 139.15 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 30652-11-0
Molekylær formel C7H9NO2
Molekylvægt (g/mol) 139.15
MDL nummer MFCD00134497
InChI nøgle TZXKOCQBRNJULO-UHFFFAOYSA-N
Synonym deferiprone, ferriprox, 3-hydroxy-1,2-dimethyl-4 1h-pyridone, 3-hydroxy-1,2-dimethylpyridin-4 1h-one, 1,2-dimethyl-3-hydroxy-4-pyridone, 1,2-dimethyl-3-hydroxypyrid-4-one, 1,2-dimethyl-3-hydroxypyridine-4-one, cp20 chelating agent, unii-2bty8kh53l, ferriprox tn
PubChem CID 2972
ChEBI CHEBI:68554
IUPAC navn 3-hydroxy-1,2-dimethylpyridin-4-on
SMIL CC1=C(C(=O)C=CN1C)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1, 2-Dimethyl-3-hydroxy-4-pyridone
CAS min % 99.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 271°C to 273°C
Farve Hvid
pH 6 to 8 (1% soln.)
Tab ved tørring 0.5% max.
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99+%
Emballage Glasflaske
Mængde 5 g
Merck Index 15, 2862
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble in hot water. Other solubilities: soluble in dmso
Formel vægt 139.15
Procent renhed 99+%
Fysisk form Krystallinsk pulver eller nåle
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,2-Dimethyl-3-hydroxy-4-pyridone
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.