Få mere at vide
1,2-Dimethyl-1H-imidazole-5-carboxylic acid, 97%
Artikelnummer. 10843391 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10843391 1 g Glass bottle 1g
1 options
Artikelnummer. 10843391 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 431160010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 122222-09-7 | C6H8N2O2 | 140.14 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 122222-09-7
Molekylær formel C6H8N2O2
Molekylvægt (g/mol) 140.14
MDL nummer MFCD16659646
InChI nøgle GHSZJLADCHKTGG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,2-dimethyl-1h-imidazole-5-carboxylic acid, 1,2-dimethylimidazole-5-carboxylic acid, 1,2-dimethyl-1h-imidazole-5-carboxylicacid, 1?2-dimethyl-1h-imidazole-5-carboxylic acid
PubChem CID 23361873
IUPAC navn 2,3-dimethylimidazole-4-carboxylic acid
SMIL CC1=NC=C(N1C)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1, 2-Dimethyl-1H-imidazole-5-carboxylic acid
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 218.7°C to 219.6°C
Farve White
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (HPLC)
Emballage Glass bottle
Mængde 1 g
Formel vægt 140.14
Procent renhed 97%
Fysisk form Crystalline Powder
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,2-Dimethyl-1H-imidazole-5-carboxylic acid, 97%
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.