Få mere at vide
1,2-dimethyl-1H-imidazol-5-carbaldehyd,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10566894
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10566894 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10285554 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10566894 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC25104CB
Kemiske identifikatorer
CAS 24134-12-1
Molekylær formel C6H8N2O
Molekylvægt (g/mol) 124.143
MDL nummer MFCD06589827
InChI nøgle XEMFQOKIINBGDI-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 3159610
IUPAC navn 2,3-dimethylimidazol-4-carbaldehyd
SMIL CC1=NC=C(N1C)C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1, 2-Dimethyl-1H-imidazole-5-carbaldehyde
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Synonym 1,2-dimethyl-1h-imidazole-5-carbaldehyde, 2,3-dimethyl-3h-imidazole-4-carbaldehyde, 1h-imidazole-5-carboxaldehyde, 1,2-dimethyl, 1,2-dimethylimidazole-5-carbaldehyde, 1h-imidazole-5-carboxaldehyde,1,2-dimethyl
Formel vægt 124.14
Procent renhed 97%