Få mere at vide
1,2-Dimethoxyethane, TRC
Artikelnummer. 30385469
Skift visning
Mængde:
5 mL
Artikelnummer. Mængde
30385469 5 mL
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30385469 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4606255ML
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,2-Dimethoxyethane
CAS 110-71-4
Renhedsgrad noter GC
Molekylær formel C4 H10 O2
Mængde 5 mL
Synonym Ethane, 1,2-dimethoxy-, 1,2-Dimethoxyethane, 1,2-Ethanediol, dimethyl ether, 2,5-Dioxahexane, DME, DME (glycol ether), Dimethyl Cellosolve, Ethylene dimethyl ether, Ethylene glycol dimethyl ether, Glycol dimethyl ether, Glyme, Hisolve MMM, Methyl Monoglyme, Monoethylene glycol dimethyl ether, Monoglyme, NSC 60542, α,β-Dimethoxyethane
InChI formel InChI=1S/C4H10O2/c1-5-3-4-6-2/h3-4H2,1-2H3
SMIL COCCOC
IUPAC navn 1,2-dimethoxyethane
Molekylvægt (g/mol) 90.12
Formel vægt 90.0681
Procent renhed >95