Få mere at vide
1,2-Dimethoxyethane, TRC
Artikelnummer. 30370062
Skift visning
Mængde:
500 mL
Artikelnummer. Mængde
30370062 500 mL
1 options
Artikelnummer. 30370062 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD460625500ML
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,2-Dimethoxyethane
CAS 110-71-4
Renhedsgrad noter GC
Molekylær formel C4 H10 O2
Mængde 500 mL
Synonym Ethane, 1,2-dimethoxy-, 1,2-Dimethoxyethane, 1,2-Ethanediol, dimethyl ether, 2,5-Dioxahexane, DME, DME (glycol ether), Dimethyl Cellosolve, Ethylene dimethyl ether, Ethylene glycol dimethyl ether, Glycol dimethyl ether, Glyme, Hisolve MMM, Methyl Monoglyme, Monoethylene glycol dimethyl ether, Monoglyme, NSC 60542, α,β-Dimethoxyethane
InChI formel InChI=1S/C4H10O2/c1-5-3-4-6-2/h3-4H2,1-2H3
SMIL COCCOC
IUPAC navn 1,2-dimethoxyethane
Molekylvægt (g/mol) 90.12
Formel vægt 90.0681
Procent renhed >95