Få mere at vide
1,2-Dimethoxyethane, SPEX CertiPrep™
Artikelnummer. 11924894 Shop alle SPEX Certiprep produkter
Skift visning
Mængde:
1 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde unitSize
11924894 1 mL Hver
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11924894 Leverandør SPEX Certiprep Leverandørnr. S1572
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Indeholder
Autosampler Vial, NIST Traceable Certificate of Analysis accredited to ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34, Safety Data Sheet
ISO/IEC Guide 34 Certified, NIST-Traceable Certified Reference Material
Organic Standard manufactured for GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and other analytical instrumentation
AnalyteCAS No.Concentration
1,2-Dimethoxyethane110-71-41000μg/mL
Certificeringer
Accredited by A2LA for ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34 and certified by UL-DQS to ISO 9001
Overholdelse
GHS/OSHA Complaint
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,2-Dimethoxyethane
Emballage 2mL Amber Prescored Glass Ampule
CAS 110-71-4, 67-56-1
CAS min % 0.1, 99.9
Koncentration eller sammensætningsnoter Certificate of Analysis reports target analytes to a ±2% accuracy and correct for raw material purity.
CAS Max % 0.1, 99.9
Molekylær formel C4H10O2
Til brug med (udstyr) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and Other Analytical Instrumentation
InChI nøgle XTHFKEDIFFGKHM-UHFFFAOYSA-N
Type Certified Reference Material
SMIL COCCOC
IUPAC navn 1,2-dimethoxyethane
Opløsningsmiddel eller Matrix Methanol-P and T
Molekylvægt (g/mol) 90.122
PubChem CID 8071
Mængde 1 mL
ChEBI CHEBI:42263
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Specifik målorgantoksicitet efter enkelt eksponering Kategori 1
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H331-Giftig ved indånding.
  • H360-Kan skade forplantningsevnen eller det ufødte barn.
  • H370-Forårsager organskader.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: methanol, 1,2-dimethoxyethane
Product intended for laboratory use only