Få mere at vide
1,2-Dimethoxybenzen (Veratrole), Mikromol™
Artikelnummer. 30052466
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30052466 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30052466 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0814.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
1,2-Dimethoxybenzen (Veratrole)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Guaiacol methylether
CAS 91-16-7
Analyt- eller komponentnavne Guaiacol methylether
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C8 H10 O2
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Guaiacol Imp. C (EP), 1,2-Dimethoxybenzene, Veratrole, Guaiacol Impurity C
InChI formel InChI=1S/C8H10O2/c1-9-7-5-3-4-6-8(7)10-2/h3-6H,1-2H3
SMIL COc1ccccc1OC
IUPAC navn 1,2-dimethoxybenzen
Molekylvægt (g/mol) 138.16
Mængde 100 mg
Formel vægt 138,0681 g/mol