missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
1,2-Dimethoxybenzene-d10, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,2-Dimethoxybenzene D10 |
| CAS | 362049-43-2 |
| Molekylær formel | C8 D10 O2 |
| Mængde | 0.25 g |
| Synonym | Benzene-1,2,3,4-d4, 5,6-di(methoxy-d3)-, 5,6-Di(methoxy-d3)benzene-1,2,3,4-d4, 1,2-Dimethoxybenzene D10, 1,2-Dimethoxybenzene-d10, 2-Methoxyanisole-d10, Catechol-d4 di(methyl-d3) ether, o-Hydroquinone-d4 di(methyl-d3) ether |
| InChI formel | InChI=1 S/C8H10O2/c1-9-7-5-3-4-6-8(7)10-2/h3-6 H,1-2H3/i1D3,2D3,3 D,4 D,5 D,6 D |
| SMIL | [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c(OC([2 H])([2 H])[2 H])c(OC([2 H])([2 H])[2 H])c1[2 H] |
| IUPAC navn | 1,2,3,4-tetradeuterio-5,6-bis(trideuteriomethoxy)benzene |
| Molekylvægt (g/mol) | 148.225 |
| Formel vægt | 148.131 g/mol |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?