Få mere at vide
1,2-Dimethoxybenzene-3,4,5,6-d4, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Veratrole-d4 |
| CAS | 126840-15-1 |
| Molekylær formel | C8H6D4O2 |
| Mængde | 0.5 g |
| Synonym | 5,6-Dimethoxybenzene-1,2,3,4-d4 |
| InChI formel | InChI=1 S/C8H10O2/c1-9-7-5-3-4-6-8(7)10-2/h3-6 H,1-2H3/i3D,4 D,5 D,6 D |
| SMIL | COC1=C([2 H])C([2 H])=C([2 H])C([2 H])=C1OC |
| IUPAC navn | 1,2-dimethoxybenzene-3,4,5,6-d4 |
| Molekylvægt (g/mol) | 142.19 |
| Formel vægt | 142.09 g/mol |
| Vis mere |