Få mere at vide
1,2-Dimethoxy-4-fluorbenzen, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,2-Dimethoxy-4-fluorobenzene |
| CAS | 398-62-9 |
| Molekylær formel | C8H9FO2 |
| Mængde | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C8H9FO2/c1-10-7-4-3-6(9)5-8(7)11-2/h3-5H,1-2H3 |
| SMIL | COc1ccc(F)cc1OC |
| Molekylvægt (g/mol) | 156.15 |
| Formel vægt | 156.0587 |