Få mere at vide
1,2-Dimethoxy-4-fluorbenzen, TRC
Artikelnummer. 30388497
Skift visning
Mængde:
500 mg
Artikelnummer. Mængde
30388497 500 mg
1 options
Artikelnummer. 30388497 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD452798500MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,2-Dimethoxy-4-fluorobenzene
CAS 398-62-9
Molekylær formel C8H9FO2
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C8H9FO2/c1-10-7-4-3-6(9)5-8(7)11-2/h3-5H,1-2H3
SMIL COc1ccc(F)cc1OC
Molekylvægt (g/mol) 156.15
Formel vægt 156.0587