Få mere at vide
1,2-Dimethoxy-4,5-dinitrobenzen, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,2-Dimethoxy-4,5-dinitrobenzene |
| CAS | 3395-03-7 |
| Molekylær formel | C8 H8 N2 O6 |
| Mængde | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C8H8N2O6/c1-15-7-3-5(9(11)12)6(10(13)14)4-8(7)16-2/h3-4H,1-2H3 |
| SMIL | COc1cc(c(cc1OC)[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-] |
| IUPAC navn | 1,2-dimethoxy-4,5-dinitrobenzen |
| Molekylvægt (g/mol) | 228.16 |
| Formel vægt | 228.0382 |