Få mere at vide
1,2-Dimethoxy-4,5-dinitrobenzen, TRC
Artikelnummer. 30385927
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30385927 1 g
1 options
Artikelnummer. 30385927 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4606751G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,2-Dimethoxy-4,5-dinitrobenzene
CAS 3395-03-7
Molekylær formel C8 H8 N2 O6
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C8H8N2O6/c1-15-7-3-5(9(11)12)6(10(13)14)4-8(7)16-2/h3-4H,1-2H3
SMIL COc1cc(c(cc1OC)[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-]
IUPAC navn 1,2-dimethoxy-4,5-dinitrobenzen
Molekylvægt (g/mol) 228.16
Formel vægt 228.0382