missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
1,2-Dilinoleoylglycerol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,2-Dilinoleoylglycerol |
| CAS | 2442-62-8 |
| Molekylær formel | C39 H68 O5 |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C39H68O5/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-38(41)43-36-37(35-40)44-39(42)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h11-14,17-20,37,40H,3-10,15-16,21-36H2,1-2H3/b13-11-,14-12-,19-17-,20-18- |
| SMIL | CCCCC\C=C/C\C=C/CCCCCCCC(=O)OCC(CO)OC(=O)CCCCCCC\C=C/C\C=C/CCCCC |
| IUPAC navn | [3-hydroxy-2-[(9Z,12Z)-octadeca-9,12-dienoyl]oxypropyl] (9Z,12Z)-octadeca-9,12-dienoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 616.95 |
| Formel vægt | 616.5067 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?