Få mere at vide
1,2-Dilinoleoyl-3-tert-butyldiphenylsilyl Glycerol, TRC
Artikelnummer. 30362673
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30362673 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30362673 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD18500525MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale 1,2-Dilinoleoyl-3-tert-butyldiphenylsilyl Glycerol
CAS 1425793-19-6
Molekylær formel C55H86O5Si
Mængde 25 mg
Synonym 1-[[[(1,1-Dimethylethyl)diphenylsilyl]oxy]methyl]-2-[[(9Z,12Z)-1-oxo-9,12-octadecadien-1-yl]oxy]ethyl (9Z,12Z)-9,12-Octadecadienoic Acid Ester
InChI formel InChI=1S/C55H86O5Si/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32-40-46-53(56)58-48-50(60-54(57)47-41-33-31-29-27-25-23-21-19-17-15-13-11-9-7-2)49-59-61(55(3,4)5,51-42-36-34-37-43-51)52-44-38-35-39-45-52/h14-17,20-23,34-39,42-45,50H,6-13,18-19,24-33,40-41,46-49H2,1-5H3/b16-14-,17-15-,22-20-,23-21-/t50-/m0/s1
SMIL CCCCC\C=C/C\C=C/CCCCCCCC(=O)OC[C@@H](CO[Si](c1ccccc1)(c2ccccc2)C(C)(C)C)OC(=O)CCCCCCC\C=C/C\C=C/CCCCC
IUPAC navn [(2S)-3-[tert-butyl(diphenyl)silyl]oxy-2-[(9Z,12Z)-octadeca-9,12-dienoyl]oxypropyl] (9Z,12Z)-octadeca-9,12-dienoate
Molekylvægt (g/mol) 855.35
Formel vægt 854.6245