missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

1,2-Dilinoleoyl-3-tert-butyldiphenylsilyl Glycerol, TRC

Artikelnummer. 30368645
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30368645 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30368645 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD18500510MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 1,2-Dilinoleoyl-3-tert-butyldiphenylsilyl Glycerol
CAS 1425793-19-6
Molekylær formel C55H86O5Si
Mængde 10 mg
Synonym 1-[[[(1,1-Dimethylethyl)diphenylsilyl]oxy]methyl]-2-[[(9Z,12Z)-1-oxo-9,12-octadecadien-1-yl]oxy]ethyl (9Z,12Z)-9,12-Octadecadienoic Acid Ester
InChI formel InChI=1S/C55H86O5Si/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32-40-46-53(56)58-48-50(60-54(57)47-41-33-31-29-27-25-23-21-19-17-15-13-11-9-7-2)49-59-61(55(3,4)5,51-42-36-34-37-43-51)52-44-38-35-39-45-52/h14-17,20-23,34-39,42-45,50H,6-13,18-19,24-33,40-41,46-49H2,1-5H3/b16-14-,17-15-,22-20-,23-21-/t50-/m0/s1
SMIL CCCCC\C=C/C\C=C/CCCCCCCC(=O)OC[C@@H](CO[Si](c1ccccc1)(c2ccccc2)C(C)(C)C)OC(=O)CCCCCCC\C=C/C\C=C/CCCCC
IUPAC navn [(2S)-3-[tert-butyl(diphenyl)silyl]oxy-2-[(9Z,12Z)-octadeca-9,12-dienoyl]oxypropyl] (9Z,12Z)-octadeca-9,12-dienoate
Molekylvægt (g/mol) 855.35
Formel vægt 854.6245
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.